Merck
W319406
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ペンテナール
≥97%, FG
別名:
2,4-ジメチルクロトンアルデヒド, 2-メチルペント-2-エナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=C(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
98.14
FEMA番号:
3194
EC Number:
欧州評議会番号:
2129
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.090
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; pungent; fruity
SMILES記法
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI Key
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチル-2-ペンテナールは、エゾネギ(チャイブ)、ギョウジャニンニク(コーカス)、タマネギ(オニオン) およびニラネギ(リーキ)の主要な香味化合物の1つとして同定されています。
アプリケーション
  • ニラ(Allium tuberosum Rottler)との間作によるバナナのパナマ病の抑制:品種による違い:バナナの土壌伝染病の管理における間作戦略の利用を調査し、植物の抵抗力を高めるために 2-メチル-2-ペンテナールなどの揮発性有機化合物を潜在的に利用することを検討しています(Li et al., 2020)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W319406-VAR-K:
W319406-SAMPLE:
W319406-9KG:
W319406-SAMPLE-K:
W319406-BULK:
W319406-BULK-K:
W319406-4KG-K:4548173975825
W319406-1KG-K:4548173975818
W319406-4KG:
W319406-9KG-K:
W319406-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Volatile flavor components of caucas
Nishimura H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 992-994 (1971)
Volatiles from chives (Allium schoenoprasum).
Wahlroos O & Virtanen AI
Acta Chemica Scandinavica, 19(6). (1965)
Volatile flavor components of leek.
Schreyen L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24(2), 336-341 (1976)
The volatile carbonyls and alcohols in the flavor substances of onion (Allium cepa).
Sp?re CG & Virtanen AI.
Acta Chemica Scandinavica, 15(6) (1961)