蒸気密度
2.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
121 mmHg ( 20 °C)
13.44 psi ( 55 °C)
5.35 psi ( 20 °C)
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)=C
InChI
1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
133035-BULK:
133035-100ML:
133035-5ML:
133035-250ML:
133035-VAR:
133035-50ML:
133035-25ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)