Merck
00020590
Supelco
1,8-シネオール
primary reference standard
別名:
ユーカリプトール, 1,3,3-トリメチル-2-オキサビシクロ[2.2.2]オクタン, 1,8-エポキシ-p-メンタン, 1,8-シネオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
105109
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
フォーム
liquid
CofA
certificate is enclosed in each package
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI Key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,8-シネオールは精油の主成分です。1,8-シネオールはテルペンオキシドです。経皮浸透促進剤、皮膚入浴剤中の皮膚刺激剤、気管支炎、副鼻腔炎およびリウマチの治療薬として使用されます。うっ血除去作用と鎮咳作用があります。
HWIファーマ・サービスGmbHが生産し、認証しています。
定量NMRによる正確な含量は認定証に記載されています。
アプリケーション
1,8-シネオールは、GC-MS法を用いたセージ(Salvia officinalis)の揮発性および半揮発性化合物の定量分析に使用することができます。
生薬の合成における参照標準
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea angelica cinnamomum curcuma eucalyptus mentha salvia thymus valeriana zingiber
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00020590-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Capillary gas chromatography-mass spectrometry of volatile and semi-volatile compounds of Salvia officinalis.
Radulescu V, Chiliment S, Oprea E.
Journal of Chromatography A, 1027(1-2), 121-126 (2004)
Antiinflammatory and antinociceptive effects of 1,8-cineole a terpenoid oxide present in many plant essential oils.
Santos FA, Rao VS.
Phytotherapy Research, 14(4), 240-244 (2000)
Hee-jin Jun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(2), 579-583 (2012-12-19)
We investigated the effect of cineole on the expression of genes related to reverse cholesterol transport and hepatic fatty acid metabolism. Cineole, a small aroma compound in teas and herbs, significantly stimulated the transactivation of liver X receptor modulator (LXR)-α
Lisa A Shipley et al.
Journal of chemical ecology, 38(9), 1178-1189 (2012-10-12)
Pygmy rabbits (Brachylagus idahoensis) are one of only three vertebrates that subsist virtually exclusively on sagebrush (Artemisia spp.), which contains high levels of monoterpenes that can be toxic. We examined the mechanisms used by specialist pygmy rabbits to eliminate 1,8-cineole
Zerihun A Demissie et al.
Plant molecular biology, 79(4-5), 393-411 (2012-05-18)
Several members of the genus Lavandula produce valuable essential oils (EOs) that are primarily constituted of the low molecular weight isoprenoids, particularly monoterpenes. We isolated over 8,000 ESTs from the glandular trichomes of L. x intermedia flowers (where bulk of