アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.458
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI Key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- メロン果実のヘッドスペース固相微量抽出(HS-SPME)およびガスクロマトグラフィー-質量分析。
- キクの花の加圧熱水抽出(PHWE)とそれに続くヘッドスペース固相微量抽出(HS-SPME)およびガスクロマトグラフィー-質量分析。
- 医薬製剤の完全な蒸発法による抽出とそれに続くキャピラリーガスクロマトグラフィーおよびイオントラップ検出。
- 外部鎮痛製剤の濃度測定のHPTLC分析。
その他情報
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
29210-BULK:
29210-VAR:
29210-1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック