アッセイ
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +61±2°, neat
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.499
bp
228-230 °C (lit.)
密度
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI Key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.1 °F - closed cup
引火点(℃)
95.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
22070-1ML:
22070-100ML:
22070-BULK:
22070-25ML:
22070-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック