W224908
L-カルボン
natural, 99%, FG
別名:
(R)-(−)-カルボン, (−)-カルボン, (R)-5-イソプロペニル-2-メチル-2-シクロヘキセノン, p-メンタ-6,8-ジエン-2-オン, カルボール
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
5.2 (vs air)
蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
組成
contains IFRA restricted carvone
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
carvone
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
herbaceous; spearmint
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChI Key
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W224908-100G-K:4548173334394
W224908-1KG-K:4548173334400
W224908-500G-K:4548173334417
W224908-SAMPLE-K:
W224908-VAR-K:
W224908-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック