Merck
124931
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-カルボン
98%
別名:
(−)-カルボン, (R)-5-イソプロペニル-2-メチル-2-シクロヘキセノン, p-メンタ-6,8-ジエン-2-オン, カルボール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2206714
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −61°, neat
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChI Key
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(−)-カルボンは、モノテルペノイドです。気相でのそのオゾン分解が提案されています。アルデヒド(ホルムアルデヒド)およびビラジカルが、主な生成物として得られました。これは、ホモキラルオクタロンのジアステレオ選択的な合成に関与します。
アプリケーション
キラルな出発物質です。
テルペノイドの合成中に生成される有用な中間体であるエナンチオピュアな(R)-(+)-3-メチル-6-イソプロペニル-シクロヘプト-3-エノン-1 の合成のための出発試薬として、(R)-(−)-カルボンを使用する場合があります。これは、様々に保護された(4S,6R,7R)-トリヒドロキシ-1-オクチン誘導体の合成の出発試薬として使用する場合もあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
124931-VAR:
124931-5ML:
124931-25ML:
124931-100ML:
124931-BULK:
124931-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yoshiyuki Yamada et al.
Neuron, 93(5), 1198-1212 (2017-02-28)
Sensory information is translated into ensemble representations by various populations of projection neurons in brain circuits. The dynamics of ensemble representations formed by distinct channels of output neurons in diverse behavioral contexts remains largely unknown. We studied the two output
Gas-phase ozonolysis of the monoterpenoids (S)-(+)-carvone,(R)-(-)-carvone,(-)-carveol, geraniol and citral.
Nunes FMN, et al.
Atmospheric Environment, 39(40), 7715-7730 (2005)
Bryostatin: A novel asymmetric synthesis of the C27-C34 fragment starting from (R)-carvone as chiral template.
De Brabander J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(11), 1721-1724 (1997)
Liebigs Ann. Chem., 403-403 (1993)
An improved synthesis of homochiral octalones from (-)-carvone.
Tenius BSM, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4(4), 633-636 (1993)