Merck
282197
Sigma-Aldrich
カルバクロール
98%
別名:
5-イソプロピル-2-メチルフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
1860514
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルバクロールは、芳香植物、タイムおよびオレガノから作られるモノテルペンフェノールです。カルバクロールは、雌のブロイラー (若鶏) における抗生作用のある食品添加物の代替として評価されています
アプリケーション
カルバクロールは、低濃度で、食用香味成分及び保存剤、並びに化粧品処方における香料成分として使用されてきました
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
282197-VAR:
282197-BULK:
282197-50G:
282197-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
チモール analytical standard
Supelco
72477
チモール
チモール Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1134
チモール
p-シメン 99%
Sigma-Aldrich
C121452
p-シメン
チモール European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1350000
チモール
A Ultee et al.
Journal of applied microbiology, 85(2), 211-218 (1998-09-29)
Carvacrol, a natural plant constituent occurring in oregano and thyme, was investigated for its bactericidal effect towards the food-borne pathogen Bacillus cereus. Carvacrol showed a dose-related growth inhibition of B. cereus. At concentration of 0.75 mmol l-1 and above, total
Antibacterial activity of carvacrol, citral, and geraniol against Salmonella typhimurium in culture medium and on fish cubes.
Kim JM, et al.
Journal of Food Science, 60(6), 1364-1368 (1995)
Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens.
Lee K-W, et al.
The Journal of Applied Poultry Research, 12(4), 394-399 (2003)
Zacharias E Suntres et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 55(3), 304-318 (2014-06-11)
Carvacrol is a monoterpenic phenol produced by an abundant number of aromatic plants, including thyme and oregano. Presently, carvacrol is used in low concentrations as a food flavoring ingredient and preservative, as well as a fragrance ingredient in cosmetic formulations.
S Ananda Baskaran et al.
Journal of dairy science, 92(4), 1423-1429 (2009-03-25)
The objective of this study was to investigate the antimicrobial effect of plant-derived antimicrobials including trans-cinnamaldehyde (TC), eugenol, carvacrol, and thymol on major bacterial mastitis pathogens in milk. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of the