Merck
E51791
Sigma-Aldrich
オイゲノール
ReagentPlus®, 99%
別名:
2-メトキシ-4-(2-プロペニル)フェノール, 4-アリル-2-メトキシフェノール, 4-アリルグアイヤコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
1366759
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI Key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オイゲノールは、チョウジ油に含まれる天然のフェノール化合物です。
アプリケーション
オイゲノールは、下記の合成に使用することができます:
  • 生物を原料としたベンゾオキサジン
  • イブプロフェンオイゲノールエステル(IEE)
  • ポリカーボネート/シアネートエステル混合物
  • 1,2,3-トリアゾールオイゲノールグルコシド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
255.2 °F - closed cup
引火点(℃)
124 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E51791-500G:
E51791-100G:
E51791-BULK:
E51791-5G:
E51791-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Antifungal efficacy of thymol, carvacrol, eugenol and menthol as alternative agents to control the growth of food-relevant fungi.
Abbaszadeh S, et al.
Journal de mycologie medicale, 24(2), e51-e56 (2014)
Synthesis of ibuprofen eugenol ester and its microemulsion formulation for parenteral delivery
Zhao X, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(10), 1246-1250 (2005)
Synthesis and characterization of a renewable cyanate ester/polycarbonate network derived from eugenol
Harvey BG, et al.
Polymer, 55(20), 5073-5079 (2014)
Synthesis and characterization of novel bio-based benzoxazines from eugenol
Thirukumaran P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(16), 7959-7966 (2014)
Synthesis and antimicrobial activity of 6-triazolo-6-deoxy eugenol glucosides
de Souza TB, et al.
Carbohydrate Research, 410(20), 1-8 (2015)