Merck
62118
Supelco
(R)-(+)-リモネン
analytical standard
別名:
(+)-p-メンタ-1,8-ジエン, (+)-カルベン, (R)-4-イソプロペニル-1-メチル-1-シクロヘキセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2204754
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
<3 mmHg ( 14.4 °C)
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +115.5±1°, c = 10% in ethanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
bp
176-177 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(+)-リモネンは、環式モノテルペンであるリモネンの中で優勢を占める R-エナンチオマーです。オレンジやグレープフルーツ、レモンから抽出されるエッセンシャルオイルの主成分として存在します。また、個人用あるいは家庭用のさまざまな洗浄剤、飲料、菓子製品の香料としても添加されています。抗酸化、抗菌、抗真菌、抗炎症、抗発癌作用が知られています。
適切な計測技術の詳細については、製品′の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • 2つの新しい電気化学的センサーを使用する示差パルスボルタンメトリー(DPV)による、(R)-(+)-リモネン測定のためのアルコール飲料分析
  • 二次元高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法とエレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(ESI-MS/MS)の併用による、10個の香料製品サンプル中のリモネンとリナロールの同時測定
  • 多次元ガスクロマトグラフィー(MDGC)と質量分析(MS)の組み合わせによる、柑橘属植物種3種に広く存在する揮発性キラル化合物のエナンチオマー組成測定
  • 単一抽出法とガスクロマトグラフ/水素炎イオン化検出器(GC-FID)による、野生および栽培ウイキョウサンプルに見られる揮発性物質と脂肪酸の複数残留分析
その他情報
この化合物は通常、この化合物は、一般的にセリ属、ハッカ属、サルビア属の植物に含まれています。
環外二重結合の位置選択的水素化;環内二重結合の位置選択的エポキシ化
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62118-25ML:
62118-VAR:
62118-BULK:
62118-5ML:
62118-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R. Baker et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 414-414 (1987)
Whitefly attraction to rosemary (Rosmarinus officinialis L.) is associated with volatile composition and quantity
Sadeh D, et al.
PLoS ONE, 12(5) (2017)
Giuseppe Ferrandino et al.
Clinical and translational gastroenterology, 11(9), e00239-e00239 (2020-10-24)
Liver cirrhosis and its complication - hepatocellular carcinoma (HCC) - have been associated with increased exhaled limonene. It is currently unclear whether this increase is more strongly associated with the presence of HCC or with the severity of liver dysfunction.
Rebecca Jordan et al.
Neuron, 98(6), 1214-1228 (2018-06-05)
The olfactory bulb (OB) is the first site of synaptic odor information processing, yet a wealth of contextual and learned information has been described in its activity. To investigate the mechanistic basis of contextual modulation, we use whole-cell recordings to
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 43, 2689-2689 (1987)
資料
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
関連コンテンツ
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
ガスクロマトグラフィーは、気相中の揮発性化合物を分離するもので、さまざまな産業分野で品質管理に利用されています。
Chromatograms
suitable for GC