Merck
218367
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-リモネン
96%
別名:
(−)-p-メンタ-1,8-ジエン, (−)-カルベン, (S)-4-イソプロペニル-1-メチルシクロヘキセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2323991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
96%
形状
liquid
光学活性
[α]19/D −94°, c = 10 in ethanol
expl. lim.
6.1 %
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
モノテルペノイド化合物である(S)-(-)-リモネンは香水や香料に主に使用されています。光を照射すると、放射線分解を受けて光学純度が低下します。(S)-(-)-リモネンも強力な抗菌活性を示します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218367-1KG:
218367-250G:
218367-1G:
218367-VAR:
218367-50G:
218367-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gamma-radiolysis of chiral molecules: R (+)-limonene, S (-)-limonene and R (-)-a-phellandrene.
Cataldo F, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 262(2), 423-428 (2004)
Antimicrobial activity of limonene enantiomers and 1, 8-cineole alone and in combination.
Van Vuuren SF and Viljoen AM.
Flavour and Fragrance Journal, 22(6), 540-544 (2007)
Malaria parasites produce volatile mosquito attractants.
Kelly M, et al.
mBio, 6(2), e00235-e00215 (2015)
Pamella Macedo de Souza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 22(4) (2017-04-20)
Strategies for the control of sulfate-reducing bacteria (SRB) in the oil industry involve the use of high concentrations of biocides, but these may induce bacterial resistance and/or be harmful to public health and the environment. Essential oils (EO) produced by
P L Crowell et al.
Critical reviews in oncogenesis, 5(1), 1-22 (1994-01-01)
The naturally occurring monoterpene d-limonene has chemopreventive and chemotherapeutic activity against many rodent solid tumor types. The chemopreventive activity of limonene during initiation can be attributed to the induction of phase I and phase II enzymes, with resulting carcinogen detoxification.