Merck
00590590
(R)-(+)-リモネン
greener alternative
primary reference standard
別名:
(+)-p-メンタ-1,8-ジエン, (+)-カルベン, (R)-4-イソプロペニル-1-メチル-1-シクロヘキセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2204754
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
<3 mmHg ( 14.4 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.1 %
メーカー/製品名
HWI
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: carum mentha salvia
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00590590-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
DL-Limonene (mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.14546
DL-Limonene
&#945;-ピネン primary reference standard
00040590
α-ピネン
(+)-&#945;-ピネン analytical standard
Supelco
80605
(+)-α-ピネン
(+)-Carvone certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
79245
(+)-Carvone
Johannes Niebler et al.
Phytochemistry, 109, 66-75 (2014-12-04)
Frankincense has been known, traded and used throughout the ages for its exceptional aroma properties, and is still commonly used in both secular and religious settings to convey a pleasant odor. Surprisingly, the odoriferous principle(s) underlying its unique odor profile
Matthew W Bernart
Journal of AOAC International, 98(1), 94-97 (2015-04-11)
The citrus-derived bioactive monoterpene limonene is an important industrial commodity and fragrance constituent. An RP isocratic elution C18 ultra-HPLC (UHPLC) method using a superficially porous stationary phase and photodiode array (PDA) detector has been developed for determining the limonene content
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis