Merck
268070
Sigma-Aldrich
(+)-α-ピネン
≥99%
別名:
(1R,5R)-2,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン, (1R,5R)-2-ピネン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2038653
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]21/D +50.7°, neat
光学純度
ee: 97% (GLC)
自己発火温度
491 °F
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(+)-α-ピネンは、主にマツ属種にみられるモノテルペノイド化合物です。
アプリケーション
不斉ヒドロほう素化試薬の調製に用いられています
第1級、2級および3級のγ-アミノアルコールと1,3-ジアミンを調製するための前駆体として、(+)-α-ピネンが使用される場合があり、これら前駆体はジエチル亜鉛を芳香族アルデヒドに付加するためのキラル触媒として使用でき、高いエナンチオ選択性を有するキラルな1-アリール-1-プロパノールが得られます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
268070-BULK:
268070-25G:
268070-5G:
268070-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Se-Eun Kim et al.
Scientific reports, 10(1), 9547-9547 (2020-06-14)
For centuries, herbs have been used by traditional therapists around the world to treat gastrointestinal tract disorders, such as gastritis. We hypothesized that the anti-Helicobacter pylori properties of phytoncide, which is extracted from pinecone waste, would facilitate use as a
Enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes catalyzed by ?-amino alcohols derived from (+)-and (-)-a-pinene.
Szakonyi Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(2), 199-204 (2006)
Aldrichimica Acta, 20, 24-24 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2365-2365 (1994)
Zheng Wu et al.
Neuron, 106(2), 316-328 (2020-02-28)
Cognitive capacities afford contingent associations between sensory information and behavioral responses. We studied this problem using an olfactory delayed match to sample task whereby a sample odor specifies the association between a subsequent test odor and rewarding action. Multi-neuron recordings