Merck
M2780
Sigma-Aldrich
(1R,2S,5R)-(−)-メントール
ReagentPlus®, 99%
別名:
(−)-メントール, (1R,2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノール, 5-メチル-2-(1-メチルエチル)シクロヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
CAS番号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1902293
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −50°, c = 10 in 95% ethanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
溶解性
water: 20 mg/mL, clear, colorless
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(1R,2S,5R)-(-)-メントールは、モノテルペンです。
アプリケーション
ビニロガスDarzens反応やReformatsky反応に用いる試薬の合成に用いられています。酸の光学分割や立体選択的合成に用いられる重要な不斉補助剤です
(1R,2S,5R)-(-)-メントールは以下の合成に使用できます:
  • C3-対象三脚型リガンドの生成反応に使用できる、キラル高光学純度の2-(1-ヒドロキシアルキル)ピリジン
  • 31P NMRによる、キラルなジオールまたはジアミンのエナンチオマー純度の測定のための、キラル誘導体化試薬である、メンチルホスホロジクロリダイト
  • ワルファリンのアナログの合成中間体である、(2R,4S)-2,3,4,5-テトラヒドロ-2-(-)-メンチロキシ-2-メチル-4-フェニルピラノ-[3,2-c]-ベンゾピラン-5-オン
また、(-)-ホルスフィリンの合成においてキラリティーを導入する不斉補助剤としても使用されます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M2780-BULK-A:
M2780-25G-A:
M2780-500G-A:
M2780-VAR-A:
M2780-100G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Fieser, M.
Reagents for Organic Synthesis, 16, 203-203 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4397-4397 (1987)
A new 31P NMR method for the enantiomeric excess determination of diols and secondary diamines with C 2 symmetry.
Brunel JM and Faure B.
Tetrahedron Asymmetry, 6(9), 2353-2356 (1995)
Novel 2-(hydroxyalkyl) pyridines derived from the chiral pool.
Adolfsson H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(7), 1967-1972 (1996)
Oxindole alkaloids. A novel non-biomimetic entry to (-)-Horsfiline.
Palmisano G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(1), 1-4 (1996)