Merck
PHR1116
Supelco
L-メントール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(−)-メントール, (1R,2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノール, 5-メチル-2-(1-メチルエチル)シクロヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
CAS番号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1902293
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 772
traceable to Ph. Eur. M0350000
traceable to USP 1381709
APIファミリー
menthol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
L-メントールは、外用薬中の分析物を液体クロマトグラフィーおよびガスクロマトグラフィー法で測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)はISO 170344とISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAC0294と入力してください。これは単に証明書の例なので、受け取るロットではない場合があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1116-1G:
PHR1116-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
H F Stich et al.
Cancer letters, 15(3), 193-202 (1982-03-01)
Saliva of volunteers chewing betel quid, cured betel nut (Areca catechu), betel leaves (Piper betle), a mixture of quid ingredients (dried betel nut flakes, catechu, cardamon, lime, copra and menthol) and Indian tobacco was collected and examined for its genotoxic
Robert J Stein et al.
The Journal of urology, 172(3), 1175-1178 (2004-08-18)
Overactive bladder symptoms due to various etiologies have been successfully treated with capsaicin by desensitization of the temperature sensitive vanilloid receptor TRPV1. Recently another temperature sensitive receptor, TRPM8, activated by menthol and cool temperatures (8C to 28C) was described that
Sunil T K Narishetty et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 102(1), 59-70 (2005-01-18)
The aim of this investigation was to study the effect of 1,8-cineole and L-menthol on phase behavior and molecular organization of Stratum corneum (SC) lipids and permeation of zidovudine (AZT) across human cadaver skin (HCS). Permeation studies were conducted across
H G Grigoleit et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 12(8), 612-616 (2005-08-27)
The principal pharmacodynamic effect of peppermint oil relevant to the gastrointestinal tract is a dose-related antispasmodic effect on the smooth musculature due to the interference of menthol with the movement of calcium across the cell membrane. The choleretic and antifoaming
R Eccles
The Journal of pharmacy and pharmacology, 46(8), 618-630 (1994-08-01)
Menthol and related cooling compounds such as 'coolant agent 10', are widely used in products ranging from common cold medications to toothpastes, confectionery, cosmetics and pesticides. The review brings together a range of information on production and chemistry of menthol