Merck
W266590
Sigma-Aldrich
L-メントール
≥99%, FCC, FG
別名:
(1R,2S,5R)-(−)-メントール, (−)-メントール, (1R,2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノール, 5-メチル-2-(1-メチルエチル)シクロヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
CAS番号:
分子量:
156.27
FEMA番号:
2665
Beilstein:
1902293
EC Number:
欧州評議会番号:
65c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
02.015
NACRES:
NA.21
官能:
cooling; minty; camphoraceous
グレード:
FG
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
光学活性
[α]22/D −49°, c = 10 in 95% ethanol
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cooling; minty; camphoraceous
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
自然発生:Mentha(ハッカ属)種。
L-メントールはハッカ油の主成分です。これはその特徴的なハッカの風味と冷却効果のために、菓子、化粧品や歯磨き粉に広く使用されています。
アプリケーション
  • テルペン系疎水性共晶溶媒の化学的特性と、溶媒抽出手順における鉛(II)複合体形成への応用:効率的な重金属抽出のための l-メントール系疎水性共晶溶媒の利用について調査し、環境浄化と廃棄物からの有価金属回収におけるその潜在的可能性を強調しています(Suljkanović et al., 2024)。
  • 深共晶溶媒による窒化ホウ素ナノシートの環境にやさしい製造と、その PVDF 複合材料の熱伝導率向上への応用:グリーンケミストリーの手法を用いた窒化ホウ素ナノシートの合成における l-メントール′の役割を調査し、電子工学や工学分野で使用される複合材料の材料特性を向上させます(Sang et al., 2024)。
  • β-シクロデキストリン金属有機構造体の超分子構造がヨウ素の安定性と、抗菌用途における l-メントールとの共送達を最適化:l-メントールと金属有機構造体を併用する新たな用途が示され、医療およびヘルスケア製品における安定性と効能の向上を実現する先進的な抗菌性送達システムの開発に役立ちます(Zhao et al., 2024)。
  • 米サンプル中のヒ素(III)、ヒ素(V)、無機ヒ素総量、ヒ素総量の同定のための、酸ベースの深共晶溶媒に続く GFAAS:ヒ素の同定のための革新的な溶媒システムに l-メントールを使用し、より安全な食品生産と農産物中の汚染物質の効率的なモニタリングに貢献しています(Fattahi et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
25 ppmでの味
その他情報
物質W266590は、サポートされている用途がヒト用または動物用医薬品への使用、または食品や飼料への使用に限られるため、REACH規則(EC)No 1907/2006の第2条に従いREACH登録の対象とはなりません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W266590-BULK-K:
W266590-SAMPLE-K:
W266590-1KG:
W266590-9KG-K:
W266590-4KG-K:
W266590-25KG:
W266590-BULK:
W266590-VAR-K:
W266590-1KG-K:
W266590-9KG:
W266590-25KG-K:
W266590-SAMPLE:
W266590-4KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
メントール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1381709
メントール
(−)-メントール British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP772
(−)-メントール
(−)-メントール primary reference standard
00580590
(−)-メントール
Menthol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0350000
Menthol
Optimized synthesis of lipase-catalyzed l-menthyl butyrate by Candia rugosa lipase.
Shih L, et al.
Food Chemistry, 100(3), 1223-1228 (2007)
Thomas Voets et al.
Nature chemical biology, 3(3), 174-182 (2007-02-13)
TRPM8, a member of the transient receptor potential (TRP) channel superfamily, is expressed in thermosensitive neurons, in which it functions as a cold and menthol sensor. TRPM8 and most other temperature-sensitive TRP channels (thermoTRPs) are voltage gated; temperature and ligands
A Gelal et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 66(2), 128-135 (1999-08-25)
Menthol is widely used in a variety of commercial products and foods, but its clinical pharmacology is not well studied. To determine the disposition kinetics and to examine subjective and cardiovascular effects of menthol, we conducted a crossover placebo-controlled study
Tibor Rohács et al.
Nature neuroscience, 8(5), 626-634 (2005-04-27)
The subjective feeling of cold is mediated by the activation of TRPM8 channels in thermoreceptive neurons by cold or by cooling agents such as menthol. Here, we demonstrate a central role for phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P(2)) in the activation of recombinant
Anne-Mette Haahr et al.
Physiology & behavior, 82(2-3), 531-540 (2004-07-28)
During chewing, the oral cavity functions like a bellow, forcing volatile flavour compounds into the exhaling air to the nasal compartment. Accordingly, we hypothesised that flavour release from chewing gum is predominantly governed by chewing frequency (CF), although other oral