Merck
P45702
Sigma-Aldrich
(−)-α-ピネン
98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)
別名:
(1S)-(−)-α-ピネン, (1S,5S)-2,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン, (1S,5S)-2-ピネン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1903790
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
~3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −42°, neat
光学純度
ee: ≥81% (GLC)
自己発火温度
491 °F
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
88.3 °F
引火点(℃)
31.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P45702-500ML:
P45702-100ML:
P45702-5ML:
P45702-VAR:
P45702-BULK:
P45702-100G:
P45702-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)