Merck
80607
Supelco
(+)-β-ピネン
analytical standard
別名:
(1R,5R)-2(10)-ピネン, (1R,5R)-6,6-ジメチル-2-メチレンビシクロ[3.1.1]ヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
3587586
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +22±1°, neat
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.478
bp
164-165 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
WTARULDDTDQWMU-RKDXNWHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis salvia valeriana
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
80607-5ML:
80607-1ML:
80607-VAR:
80607-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
(+)-3-Carene analytical standard
Supelco
21986
(+)-3-Carene
α-ピネン primary reference standard
00040590
α-ピネン
ミルセン analytical standard
Supelco
64643
ミルセン