GCによるβ-ピネンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ B-PM
材料
Standard
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
分析カラム
column
Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven
50 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
0.2 μL, 80:1 split
sample
5 mg/mL in ethanol
peak 1: d-β-pinene
peak 2: l-β-pinene