安全性情報
8.18410
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Carvone
for synthesis
別名:
(S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
218-827-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
3562 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
228-230 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 88 °C (DIN 51758)
溶解性
29-79 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1C[C@H](CC=C1C)C(=C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI Key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.962
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +57.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.1 °F - closed cup
引火点(℃)
95.6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体