Merck
435759
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-カルボン
96%
別名:
(+)-カルボン, (S)-5-イソプロペニル-2-メチル-2-シクロへキセノン, p-メンタ-6,8-ジエン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2042970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
光学活性
[α]23/D +55.0±7°, neat
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI Key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(S)-(+)-カルボンは、主にキャラウェイやディルの種子油にみられるモノテルペンであり、化粧品、食品、医薬品の製造に使用されます。
アプリケーション
(S)-(+)-カルボンは、以下を合成するための出発物質として使用できます:
  • (-)- サマデリンY(五環式クァシノイド)。
  • (-)- アンブロックス(アンバーグリスのにおいの原因となるテルペノイド)。
  • シアン化カリウムを共役付加させた後、塩基触媒ロビンソン環化反応を行うことによる、3β-アセトキシドリメニン(セスキテルペン)。
  • トリロボリド、ノルトリロボリド、タプシビロシンFなどのタプシガルギンファミリーメンバー。
包装
(S)-(+)-カルボンは、主にキャラウェイやディルの種子油にみられるモノテルペンであり、化粧品、食品、医薬品の製造に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.1 °F - closed cup
引火点(℃)
95.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
435759-BULK:
435759-25ML:
435759-VAR:
435759-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wladimir J Alonso et al.
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 98(5), 665-672 (2003-09-16)
The way in which vectors distribute themselves amongst their hosts has important epidemiological consequences. While the role played by active host choice is largely unquestioned, current knowledge relates mostly to the innate response of vectors towards stimuli signalling the presence
A Route to the Thapsigargins from (S)-Carvone Providing a Substrate-Controlled Total Synthesis of Trilobolide, Nortrilobolide, and Thapsivillosin F
Oliver SF, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(48), 5996-6000 (2003)
Total synthesis of drimane sesquiterpenes from S-(+)-carvone (part 5)
Swarts HJ, et al.
Tetrahedron, 50(33), 10083-10094 (1994)
Are vectors able to learn about their hosts? A case study with Aedes aegypti mosquitoes.
Alonso WJ, et al.
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 98(5), 665-672 (2003)
Total synthesis of (-)-Ambrox from S-(+)-carvone (part 6)
Verstegen-Haaksma AA, et al.
Tetrahedron, 50(33), 10095-10106 (1994)