Merck
Z105058
Sigma-Aldrich
Tubing fitting assortment kit
stored in a clear PS box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F19625-0000
詳細
Comes in hinged-top, clear PS box
Connector type x 2
Straight, 5 sizes
Stepped, 6 sizes
"T", 6 sizes
"Y", 6 sizes
Quick disconnects, 3 sizes
PE cup-type stoppers, 12 sizes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)