安全性情報
24856
Supelco
オス型ルアーフィッティング、1/4インチチューブ
pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
Male Luer Fitting for 1/4 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)