Merck
3135-U
Supelco
Female Luer to ¼ in. Hose Barb (nylon)
pkg of 2 ea
別名:
Air Sampling Pump Accessories
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 2 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for connecting air sampling tubes with male luer to pump tubing
大気捕集デバイス
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)