製品種目
ASSET®
品質水準
包装
pkg of 50 ea
テクニック
active air sampling: suitable
マトリックス
DBA-impregnated glass fiber filters
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
® They consistently deliver reliable results, which are useful in conjunction with LC-MS or LC-MS/MS analysis.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
5028-U:
関連コンテンツ
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.