詳細
ACCUSPIN System-Histopaque-1077製品は、リンパ球や他の単核細胞を分離するために使用されます。分離培地Histopaque-1077は、滅菌ろ過済み、エンドトキシン試験済みの、ポリスクロースおよびジアトリゾ酸ナトリウム溶液であり、密度が1.077 g/mLに調整されています。ACCUSPIN System-HISTOPAQUE-1077は、多孔質高密度ポリエチレン製バリア(「フリット」)で隔てられた2つのチャンバーを有する特別に設計されたγ線照射済み12 mLポリプロピレン製遠心チューブを使用します。各チューブにHistopaque 1077 3 mLを無菌的に充てんします。チューブ1本につき抗凝固処理済み血液3~6 mLを分離させることができます。
アプリケーション
ACCUSPIN System-Histopaque-1077は、密度勾配分離培地を用いた全血および骨髄由来のリンパ球や他の単核細胞の分離に使用されています。Histopaque-1077は以下の用途で使用できます:
- ヒトリンパ球抗原(HLA)のタイピング。
- T、B、および‘null’リンパ球の計数前の初期単離ステップ。
- 細胞培養および細胞毒性アッセイ用の純粋なリンパ球懸濁液の調製。
- 末梢血単核細胞(PBMC)および骨髄単核細胞(BMMC)の分離精製。
- ヒトリンパ球の分離。
- 全血からの乳がん循環腫瘍細胞(CTC)の分離。
ACCUSPIN System-HISTOPAQUE-1077には、特別にデザインされた遠心チューブを使用しており、このチューブには多孔質高密度ポリエチレンバリア(「フリット」)によって区切られた2つのチャンバーがあります。下のチャンバーにはHISTOPAQUE-1077が入っており、分離媒体と混ざるおそれなしに、抗凝固剤を添加した血液を入れることができます。遠心分離すると、全血はフリットを通ってその下のHISTOPAQUE-1077と接触し、血液成分が明確に分離されます。赤血球が凝集し、顆粒球が若干高張になることで沈降速度が上昇し、その結果、ACCUSPINチューブの底に沈殿します。リンパ球をはじめとする単核細胞、すなわち単球は、血漿とHISTOPAQUE-1077の界面に保持されます。
特徴および利点
ACCUSPIN™ System-Histopaque®-1077には、以下のような多くの長所があります:
- 生存細胞の最適な回収
- 血液細胞タイプの選択的分離が可能
- 細胞変形を防止
- 細胞生存能力を保存
- 外部からの細胞干渉がほとんどない
- 優れたバッチ間性能再現性
- Histopaqueは滅菌ろ過済み、およびエンドトキシン試験済み
- 遮光した場合に2~8°Cで少なくとも2年間安定
原理
下のチャンバーにはHISTOPAQUE-1077が入っており、分離培地と混ざるおそれなしに、抗凝固処理された全血を追加できます。遠心分離すると、全血はフリットを通ってその下のHISTOPAQUE-1077と接触し、血液成分が明確に分離されます。赤血球が凝集し、顆粒球が若干高張になることで沈降速度が上昇し、その結果、ACCUSPINチューブの底に沈殿します。リンパ球をはじめとする単核細胞、すなわち単球は、血漿とHISTOPAQUE-1077の界面に保持されます。
数量
1パッケージに充填済みチューブ40本入り
法的情報
Accuspin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6929-VAR:
A6929-40X3ML:4548174008362
A6929PROC:
A6929-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
PloS one, 7(1), e29630-e29630 (2012-01-19)
While it is clear that schizophrenia is highly heritable, the genetic basis of this heritability is complex. Human genetic, brain imaging, and model organism studies have met with only modest gains. A complementary research tactic is to evaluate the genetic
PloS one, 4(5), e5728-e5728 (2009-05-30)
In a recent study dealing with a mouse model of Trypanosoma evansi-associated disease, a remarkable synchrony between the parasitaemia peak and the white-blood-cell count nadir was noticed. The present study was designed to establish whether there is a direct causal