Merck
93595
Sigma-Aldrich
トリパンブルー 溶液
0.4%, for microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H24N6Na4O14S4
CAS番号:
分子量:
960.81
Beilstein:
4360496
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy
品質水準
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
0.4%
テクニック
microbe id | staining: suitable
blue to very dark blue
密度
1.007 g/mL at 20 °C
εmax
1.4 at 603 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリパンブルーは、トルイジン由来のテトラスルホン酸アニオン性親水性アゾ系色素です。この不透性細胞膜色素は、死細胞または非生存細胞を選択的に染色する極めて重要な色素であり、損傷のある細胞膜を通過しますが、損傷のない細胞膜を通過しません。
アプリケーション
トリパンブルーには、以下のような用途があります:
  • 抗真菌剤にばく露した凍結精子および大動脈筋細胞を含む多様な細胞型の生存試験に日常的に使用されています。
  • ヴァンギーソン法のコラーゲン染色法としての用途
  • アミロイドを染色するため。トリパンブルーはPuchtler-Bennhold染色におけるコンゴレッドの青色代替品と考えられています。
  • 発生学における細胞集団の蛍光トレーサーとしての用途
  • リソソーム膜の透過性を調節する発がんプロモーターとしての用途
トリパンブルー溶液は、細胞毒性試験にも使用され、また細胞分裂分析に不可欠な細胞を特定するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トリパンブルーはほとんどの生きている細胞から除去されますが、食細胞やその他の特定の細胞に取り込まれる可能性があります。
物理的形状
0.81%塩化ナトリウム中に0.4%;0.06%リン酸水素二カリウム
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93595-50ML:
93595-BULK:
93595-250ML:
93595-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sheetal A Thakur et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 107(1), 238-246 (2008-10-07)
Alveolar macrophages (AM) in the lung have been documented to play pivotal roles in inflammation and fibrosis (silicosis) following inhalation of crystalline silica (CSiO(2)). In contrast, exposure to either titanium dioxide (TiO(2)) or amorphous silica (ASiO(2)) is considered relatively benign.
Ulrich Putz et al.
Science signaling, 5(243), ra70-ra70 (2012-09-27)
Exosomes are microvesicles of endosomal origin that are secreted, and their contents (proteins, lipids, DNA, or microRNAs) can alter the physiological states of recipient cells. We demonstrated that phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10 (PTEN), a tumor suppressor
Georgia E Hodes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(45), 16136-16141 (2014-10-22)
Depression and anxiety disorders are associated with increased release of peripheral cytokines; however, their functional relevance remains unknown. Using a social stress model in mice, we find preexisting individual differences in the sensitivity of the peripheral immune system that predict
Marco Todesco et al.
PLoS genetics, 10(7), e1004459-e1004459 (2014-07-11)
A fundamental question in biology is how multicellular organisms distinguish self and non-self. The ability to make this distinction allows animals and plants to detect and respond to pathogens without triggering immune reactions directed against their own cells. In plants
Kazuhiro Tanaka et al.
The Journal of clinical investigation, 125(4), 1591-1602 (2015-03-24)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is hyperactivated in many types of cancer, rendering it a compelling drug target; however, the impact of mTOR inhibition on metabolic reprogramming in cancer is incompletely understood. Here, by integrating metabolic and functional studies
プロトコル
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.