Merck
HS6594
Hand tally counter, 4-digit, steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS6594
詳細
Use for counting blood cells, bacterial colonies, drops of liquid or any repetitive event. Tallies up to 9,999. Features a quick-reset knob Lens for easy reading, and finger ring for a secure grip.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)