Merck
BR723015
BRAND® カウンティング・チャンバー用血球計算盤カバーグラス
borosilicate glass, size 20 mm × 26 mm × 0.4 mm
別名:
Cover glasses, Microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass
特徴
IVD
メーカー/製品名
BRAND 723015
サイズ
20 mm × 26 mm × 0.4 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウケイ酸ガラス、DIN ISO 8255。屈折率 ne = 1.52 ± 0.01、アッベ数 ve = 56.5 ± 0.5。平面度公差 ± 3 μm。
通常のカバーグラスと異なり、片方が平坦なすりガラス面でもう片方が研磨面となっています。
包装
プラスチックバッグに薄葉紙を挟んだカバーグラスが2枚入っています。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)