戻る
BRAND
®
カウンティング・チャンバー用血球計算盤カバーグラス
Products
メーカー
結合型
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
BR723015
BRAND
®
カウンティング・チャンバー用血球計算盤カバーグラス,
borosilicate glass, size 20 mm × 26 mm × 0.4 mm
表示
価格を表示
BR723014
BRAND
®
カウンティング・チャンバー用血球計算盤カバーグラス,
borosilicate glass, size 24 mm × 24 mm × 0.4 mm
表示
価格を表示
BR723016
BRAND
®
カウンティング・チャンバー用血球計算盤カバーグラス,
borosilicate glass, size 22 mm × 30 mm × 0.4 mm