メーカー/製品名
TPP 87010
測定範囲
0-5 μL
詳細
Features of the "easy read" mesuring device:
- Reading device with magnifying glass and cross line
- Optimal usage in combination with the PCV tube
- Reproducible cell pellet measuring possible
- Reusable product, no further investments necessary
- Measuring range : 0 - 5 μl
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)