詳細
A complete, effective and accurate way to count colonies of bacteria or other microorganisms grown on an agar plate. Provides equipment for proper lighting, magnification and tracking of colonies Includes Hand-Held Colony Counter (F37862-0002), Mini LED Light Box (F37864-3000) and Mini Magnifier (F37865-0000)
特徴および利点
- Hand-Held Colony Counter marks, counts, and gives an audible and visual alert each time a count is registered
- Mini LED Light Box enhances viewing of transparent and semi-transparent objects
- Mini Magnifier offers 1.75X magnification
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)