Merck
HS15092D
Mini magnifer for use with mini led light box, free standing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15092D
詳細
Mini Magnifier enlarges objects for easier viewing . Swiveling, molded lens with 1.75X magnification. Dimensions: 6.3 x 5.3 x 8.1 in (16.1 x 13.5 x 20.7 cm). The perfect accessory for the eCount.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)