Merck
HS120661
Mini led light box
L × W × H 161 mm × 135 × 44
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120661
L × W × H
161 mm × 135 × 44
詳細
Mini LED Light Box saves bench space and can be stored in a drawer.
特徴および利点
  • Slim light panel LED light source.
  • Color temperature 5,300K +/- 270K
  • Viewing area 125 x 100 mm (5" x 4") is perfect for quick screening of 96-well plates, Petri dishes, electrophoresis gels, slides, and transparencies
  • Powered by six 1.5V AAA (included)
  • Dimensions: 6.2 x 5.9 x 0.6 in (158 x 150 x 14 mm)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1