Merck
ALDKIT001
Sigma-Aldrich
Aldrich® マイクロフォトケミカルリアクター, 青色LEDライト
AC/DC input 100 V / 240 V AC, universal plug set
別名:
Micro photochemical reactor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NC.25
AC/DC入力
(US/UK/Australia /Scandanavia AC interchangable input plugs)
特徴
capacity 16  vial(s)
パラメーター
435-445 nm spectral range
詳細
可視光による光反応のために設計されたフォトリアクターです。一度に16サンプルの反応を実施できます。
特徴および利点
  • 【キット内容】
  • アルミニウム製サンプルホルダー(直径11 cm):4 mLバイアル16個をセット可能
  • 青色LEDライトリング(波長:435-445 nm)、防水仕様(IP68規格)
  • 【推奨品(別売)】
  • バイアル:キャップ付バイアル(27138)、またはセプタムキャップ付バイアル(27209-U)
  • 攪拌子(10 x 3 mm):Z118850
  • 紫色LEDライトリング(波長:400-410 nm):ALDRP2
  • 国内販売品に電源アダプターはついておりません。別途ご用意ください。(規格は下記Other Notes参照)
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Photocatalysis in organic synthesis has grown with innovative methods using visible light, contributing to new research.
近年、光レドックス触媒と可視光を利用した可視光応答型反応の研究が進み、これまで実現していなかった新規合成法が次々と報告されています。
This review provides a summary of recent approaches in developing green methods for visible-light-mediated reactions that operate under mild conditions and avoid the need for toxic transition-metal catalysts or harsh reaction conditions.
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
関連コンテンツ
Yoon lab exploits visible light photochemistry for unique chemical transformations.