Merck
27209-U
Supelco
バイアル、ネジ蓋式ポリプロピレンオープントップキャップ、 組立済み、 100個/パッケージ
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
別名:
ポリプロピレンキャップ付きスクリュートップバイアル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
15 mm × 45 mm
セプタム厚×直径
0.060 in. × 0.458 in.
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スクリュートップにポリプロピレン製オープントップキャップ付きで、組み立て済みのバイアルは、茎端の凍結保存中に、非侵襲的ヘッドスペースサンプリングとガスクロマトグラフィーを用いた揮発性炭化水素ストレスマーカーのプロファイリングに使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Cryopreservation of shoot tips and meristems.
Benson EE, et al.
Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols, 163-183 (2007)