物質
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
15 mm × 45 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top vials (volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread 13-425) are used on many autosamplers. Screw caps are available as solid caps with aluminum liner. Solid phenolic caps can withstand a maximum temperature of 205°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック