Merck
27134
Supelco
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
別名:
PK100 2ML 透明バイアル、スクリュートップ、ソリッドキャップW/PTFEライナー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pseudomonas putidaバイオセンサーを用いてガス相および水相中のナフタレン含量を測定するナフタレンバイオセンサー溶液アッセイの実施には、組み立て済みのPTFEライナー付き緑色熱硬化性キャップねじ込み式バイアル、100個パックが使用されています。
バイアル(容量2mL、透明ガラスバイアル(標準オープニング-4.6 mm)、O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm、スレッド8-425)は、基本的には、オートサンプラーからのサンプル注入に適しています。オートサンプラーニードルは、注入時にキャップを貫通し、バイアルから必要な一定量のサンプルを吸い上げます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Measurement of Biologically Available Naphthalene in Gas and Aqueous Phases by Use of a Pseudomonas putida Biosensor.
Werlen C, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 70(1), 43-51 (2004)