Merck
27078
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. They are varied in sizes, though 2 mL vials are more commonly used. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
アプリケーション
Clear glass, screw top vials with hole-cap PTFE/silicone septa may be used, to contain plant tissue in an experimental study done in order to identify major volatiles emanating from chestnut reproductive plant tissue.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Oona McPolin. Taylor
An Introduction to HPLC for Pharmaceutical Analysis, 49-49 (2009)
Electroantennographic Responses of the Small Chestnut Weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to Volatile Organic Compounds Identified From Chestnut Reproductive Plant Tissue.
Keesey IW
Environmental Entomology, 41 (4), 933-940 (2012)