Merck
Z291633
Supelco
12×32 mm標準スクリュースレッドオートサンプラーバイアル
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening), thread for 8-425
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial (standard opening)
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 8mm septa and screw-caps
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)