Merck
27091-U
Supelco
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
別名:
ソリッドトップ PTFE スクリューキャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
特徴
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
49 °C temp. limit
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
緑色の熱硬化プラスチック製キャップ(F-217 PTFEライナー付き)は、非常に幅広い化学物質に対応でき、プラスチック製の蓋の中で最も高温耐性が高いことが知られています。緑色によりPTFEライナーを簡単に識別できます。裏にF-217スポンジが付いているPTFEライナーは室温でのほぼあらゆる化学物質からの攻撃に耐え、透湿率の低い密閉シールには匂いや衝撃からの復元力があります。F-217は、2枚のLDPE(低密度ポリエチレン)の固体層の間に低密度フォームコアを持ちます。このF-217/PTFEライン付きキャップの用途の例としては、分析ラボのサンプル、高純度化学物質、強酸溶媒、環境サンプル、医薬品、および診断用試薬などが挙げられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)