Merck
27052
Supelco
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
black polypropylene cap, thread for 8-425, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121821
物質
black polypropylene cap
特徴
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with 2 mL vial (standard opening)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタムは付属しません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)