Merck
27054
Supelco
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black polypropylene hole cap
サイズ
15-425
特徴
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
直径× H
18 mm × 11.2 mm
穴径
9 mm
フィッティング
thread for 15-425
適合性
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタムは付属しません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)