Merck
Z106437
Supelco
Black plastic caps
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-425, pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
特徴
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 200 ea
NMR管直径
10 mm
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オートクレーブ処理可能なこのキャップは、製品の安全性を極限まで保証するためにデザインされています。裏打ちは白色スチレンブタジエンゴムをPTFEで上張りしたものです。
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
アプリケーション
  • Marine litter accumulation along the Bulgarian Black Sea coast: Categories and predominance.: This research categorizes and quantifies the types of marine litter found along the Bulgarian Black Sea coast, with a particular focus on the prevalence of black plastic caps. The findings underscore the necessity for targeted clean-up efforts and policy interventions to address specific types of marine debris (Simeonova & Chuturkova, 2019).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)