Merck
Z106518
Supelco
オープントップキャップ用セプタム
for cap size 15 mm, PTFE/silicone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone
包装
pkg of 100
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)