Merck
Z106526
Supelco
オープントップキャップ用セプタム
for cap size 13 mm, PTFE-faced styrene-butadiene rubber
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE-faced styrene-butadiene rubber
包装
pkg of 100
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)