物質
PTFE face
red PTFE/white silicone
silicone body
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Chromacol 12-ST2
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
12 mm
直径
12 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック