物質
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septa
white silicon nitride septa
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
20 mm
直径×厚み× PTFE厚
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
セプタムはヘッドスペース固相微量抽出(SPME)(凍結乾燥された水溶性の抽出物)で使用することができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)