Merck
27230-U
Supelco
アルミニウムクリンプシール(セプタムなし)、銀アルミニウム
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
silver aluminum
特徴
open center
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
直径×開口部
20 mm × 9.5 mm
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with 20 mm crimp seal vial
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)