適合性
for use with 20 mm crimp seals
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
調整可能なハンドクリンパーは、分析で様々な厚さのセプタムを使う場合に最適です。このクリンパーは、セプタムの厚さに合わせることができます。
薄手のセプタム(厚さ1.0~1.5mm)の使用が推奨されているSPME法を行うとき、非常に役に立ちます。
薄手のセプタム(厚さ1.0~1.5mm)の使用が推奨されているSPME法を行うとき、非常に役に立ちます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.